Learn More
Kimberly-Clark™ Paños WypAll™
Descripción
- Para tareas de limpieza generales, de poca dificultad y complejas, elija los paños de limpieza WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Light-duty Industrial Wiper |
| Longitud (imperial) | 13.38 in. |
| Longitud (métrico) | 34.8 cm |
| Anchura (imperial) | 13.38 in |
| Anchura (métrico) | 24,9 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 31 x 24.9 cm |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |