Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Descripción
- Perfectos para los profesionales de la limpieza y para limpiar escritorios, superficies, vidrio y espejos con un acabado sin manchas
- Los paños son reutilizables y pueden lavarse hasta 300 veces sin que ello afecte al rendimiento
- Cuatro colores para una fácil separación de tareas, lo que minimiza la contaminación cruzada
- Envasados en bolsas hidrófugas de polietileno a prueba de salpicaduras; acceso inmediato a paños higiénicamente protegidos en su área de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de microfibra |
| Longitud (imperial) | 15,75 pulg. |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Material | Microfibra |
| Color | Verde |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 40 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de escritorio y superficies sin productos químicos. |
| Cantidad de embalaje | 24/Paq. |
| Mostrar más |