Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8401001
Change view
Click to view available options
Formato:
Rollo de alimentación central grande
Cantidad de embalaje:
1 rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Formato Cantidad de embalaje unitSize
12540147 Rollo de alimentación central grande 1 rollo 1 rollo
1 options
Código de producto. 12540147
Marca: Kimberly-Clark™ 7141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Paño de color blanco y 1 capa de duración limitada. Idóneo para tareas de limpieza de dificultad media, como abrillantar cristal o limpiar superficies y herramientas. Tecnología AIRFLEX™
  • 1 capa, de un solo uso
  • Se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto
  • Ideales para la limpieza de medio como pulido de superficies de vidrio y herramientas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (imperial) 12,48 pulg.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 11.81 in
Anchura (métrico) 24 cm
Material Papel
Absorbencia Alto
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38 x 24 cm
Formato Rollo de alimentación central grande
Para utilizar con (aplicación) Paños para tareas de limpieza de intensidad media como abrillantar vidrio y superficies lisas y limpiar herramientas.
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 1 capas