Learn More
Kimberly-Clark™ Paños de limpieza WypAll™
Código de producto. p-8397069
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Dimensiones (L x An):
41,60 x 24,50 cm
425 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
12579727 Azul 41,60 x 24,50 cm paquete de 6
12605596 Verde 425 x 250 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12579727 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7441
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Códigos de colores. Estos paños están diseñados para limpieza de poca y mediana intensidad en entornos de procesamiento de alimentos. Certificados para el contacto con alimentos. Disponibles en 4 colores para evitar la contaminación cruzada.
  • Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
  • La avanzada tecnología Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño seco
Longitud (imperial) 9.055 in.
Longitud (métrico) 41,6 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 24,5 cm
Material Tela de celulosa de polipropileno no tejida
Absorbencia Alta absorción
Peso base 1,96 kg (4,32 libras)
Color Azul
Desechables Reutilizable
Dimensiones (L x An) 41,60 x 24,50 cm
Para utilizar con (aplicación) Propósito de la limpieza
Cantidad de embalaje 6 bolsas x 50 hojas