missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WWP1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587811 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587811 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587811

Marca: Novus Biologicals NBP297815MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WWP1 Polyclonal antibody specifically detects WWP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WWP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIP5Nedd-4-like ubiquitin-protein ligase, atrophin-1 interacting protein 5, Atrophin-1-interacting protein 5, DKFZP434D2111, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hSDRP1, NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP1, TGIF-interacting ubiquitin ligase 1, TIUL1, WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1, WW domain-containing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human WWP1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.