missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WT1 Antibody (CL13170), Novus Biologicals™

Código de producto. 18630574 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18630574 100 μg 100 microlitros
18699904 25 μg 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630574

Marca: Novus Biologicals NBP318547100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WT1 Monoclonal antibody specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13170
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a sythetic peptide for P19544. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.