missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WT1 Antibody (960525), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18649904 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649904 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649904 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB57291A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WT1 Monoclonal antibody specifically detects WT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WT1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 960525
Conjugado APC
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen AWT1, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human WT1, Val195-Thr317, Accession # P19544
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.