Learn More
Micronova™ Sistema de carro para salas limpias SlimLine™ — Escurridor
Código de producto. 12945971 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12945971
Marca: Micronova™ C3A03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente sistema de carro de cubo doble o triple con un marco de acero inoxidable electropulido, barra de escurridor opcional y tres soportes de agarre para un almacenamiento y un intercambio sencillos de asas y cabezales de fregona Los sistemas vienen de serie con cubos de polipropileno de 22,7 l codificados por colores.
  • Carro modular de acero inoxidable electropulido disponible en configuraciones de dos o tres cubos
  • Cuando se utiliza con tres cubos, el sistema garantiza las fases correctas de desinfección, enjuague y vaciado en el procesamiento estéril y farmacéutico
  • Tres soportes de agarre en la parte posterior del carro permiten un intercambio y almacenamiento sencillos de los mangos y los cabezales de fregona adicionales
  • El revestimiento del cubo (se vende por separado) crea una barrera impermeable entre el desinfectante y el recipiente para garantizar la integridad de la mezcla del desinfectante
  • Hay un escurridor, un cestillo de alambre y cubos de repuesto opcionales disponibles por separado
Especificaciones
Tipo de producto Barra de escurridor de presión
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Carro SlimLine — Sistema de 2 y 3 cubos
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 19,1 cm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 28 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50,8 cm