Learn More
WNT8A Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | WNT8A |
|---|---|
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18044315
|
Proteintech
30518-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18080536
|
Proteintech
30518-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The WNT8A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNT8A. This antibody recognizes human, rat antigen. The WNT8A antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| WNT8A | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Rabbit | |
| 7478 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Rat | |
| Protein Wnt 8a, Protein Wnt 8d, WNT8A, WNT8D | |
| Primary |