missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ WNT7B (Human) Recombinant Protein (P01)

Código de producto. 16161882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16161882 2 μg 2 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16161882

Marca: Abnova™ H00007477P01.2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Protein

Human WNT7B full-length ORF ( AAH34923, 32 a.a. - 349 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Especificaciones

Número de acceso AAH34923
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
ID de gen (Entrez) 7477
Nombre wingless-type MMTV integration site family, member 7 B
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 2 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
Nombre común WNT7B
Recombinante Recombinant
Secuencia LGANIICNKIPGLAPRQRAICQSRPDAIIVIGEGAQMGINECQYQFRFGRWNCSALGEKTVFGQELRVGSREAAFTYAITAAGVAHAVTAACSQGNLSNCGCDREKQGYYNQAEGWKWGGCSADVRYGIDFSRRFVDAREIKKNARRLMNLHNNEAGKKVLEDRMQLECKCHGVSGSCTTKTCWTTLPKFREVGHLLEEKYNAAVQVEVVRASRLRQPTFLRIKQLRSYQKPMETDLVYIEKSPNYCEEDAATGSVGTQGRLCNRTSPGADGCDTMCCGRGYNTHQYTKVWQCNCKFHWCCFVKCNTCSERTEVFTCK
Especies diana nombradas Human
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • WNT7B (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris-HCl, reduced glutathione
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.