missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-9a Antibody (326711), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18523828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18523828 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18523828 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3157W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Wnt-9a Monoclonal antibody specifically detects Wnt-9a in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Wnt-9a
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 326711
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC138165, MGC141991, Protein Wnt-14, wingless-type MMTV integration site family, member 14, wingless-type MMTV integration site family, member 9A, WNT14protein Wnt-9a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Wnt-9a, Pro48-Glu92&Arg231-Phe304, Accession # O14904.2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7483
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.