missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-10a Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18724462 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724462 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724462

Marca: Novus Biologicals NB10059026

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Wnt-10a Polyclonal antibody specifically detects Wnt-10a in Human, Bat, Bovine, Canine, Primate, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Wnt-10a
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q9GZT5
Alias de gen FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human Wnt-10a.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80326
Especies diana Human, Bat, Bovine, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.