missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-1 Antibody (13F9), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224184 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18224184 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18224184

Marca: Novus Biologicals NBP142739C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Wnt-1 Monoclonal specifically detects Wnt-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno Wnt-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13F9
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen INT1Proto-oncogene Int-1 homolog, proto-oncogene Wnt-1, wingless-type MMTV integration site family, member 1, wingless-type MMTV integration site family, member 1 (oncogene INT1)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to an internal region of human Wnt-1 protein. (Uniprot: P04628)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cellular Markers, Oncogenes, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7471
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.