missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wnt-1 Antibody (13F9), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18226564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18226564 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18226564

Marca: Novus Biologicals NBP142739B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Wnt-1 Monoclonal specifically detects Wnt-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Wnt-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13F9
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen INT1Proto-oncogene Int-1 homolog, proto-oncogene Wnt-1, wingless-type MMTV integration site family, member 1, wingless-type MMTV integration site family, member 1 (oncogene INT1)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to an internal region of human Wnt-1 protein. (Uniprot: P04628)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cellular Markers, Oncogenes, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7471
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.