missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WNK1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18105124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18105124 0.1 mL 0.10 ml
18462792 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18105124

Marca: Novus Biologicals NBP232434

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

WNK1 Polyclonal specifically detects WNK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WNK1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Erythrocyte 65 kDa protein, HSAN2hereditary sensory neuropathy, type II, HSN2MGC163339, hWNK1, KDPMGC163341, KIAA0344, Kinase deficient protein, p65, PHA2C, PRKWNK1PSK, prostate-derived sterile 20-like kinase, Protein kinase lysine-deficient 1, Protein kinase with no lysine 1, protein kinase, lysine deficient 1, serine/threonine-protein kinase WNK1, WNK lysine deficient protein kinase 1
Símbolos de los genes WNK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PPFPAPSLTQSQQPLEDLDAQLRRTLSPEMITVTSAVGPVSMAAPTAITEAGTQPQKGVSQVKEGPVLATSSGAGVFKMGRFQVSVAADGA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65125
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.