missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WM-1119, MedChemExpress

Código de producto. 16406447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16406447 5 mg 5 miligramos
16480087 50 mg 50 miligramos
16464776 100 mg 100 miligramos
16442836 25 mg 25 miligramos
16413708 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16406447

Marca: Medchem Express HY102058

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WM-1119 is a highly potent and selective KAT6A inhibitor, with an IC50 of 0.25 μM for KAT6A in lymphoma cells, the binding KD values of WM-1119 with KAT6A, KAT5 and KAT7 are 2 nM, 2.2 μM, 0.5 μM , respectively.

WM-1119 is a highly potent and selective KAT6A inhibitor, with an IC50 of 0.25 μM for KAT6A in lymphoma cells, the binding KD values of WM-1119 with KAT6A, KAT5 and KAT7 are 2 nM, 2.2 μM, 0.5 μM , respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WM-1119
CAS 2055397-28-7
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13F2N3O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (321.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NNS(=O)(C1=CC=CC=C1F)=O)C2=CC(C3=NC=CC=C3)=CC(F)=C2
Peso molecular (g/mol) 389.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.