missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WISP2 Antibody (3D10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18317858 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18317858 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18317858

Marca: Novus Biologicals H00008839M09

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WISP2 Monoclonal antibody specifically detects WISP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WISP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 3D10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH17782
Alias de gen Connective tissue growth factor-like protein, Connective tissue growth factor-related protein 58, CT58CTGF-Lwnt-1 signaling pathway protein 2, CTGFL, WISP-2, WNT1 inducible signaling pathway protein 2, WNT1-inducible-signaling pathway protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno WISP2 (AAH17782.1, 24 a.a. ~ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QLCPTPCTCPWPPPRCPLGVPLVLDGCGCCRVCARRLGEPCDQLHVCDASQGLVCQPGAGPGGRGALCLLAEDDCSCEVNGRLYREGETFQPHCSIRCRCEDGGFTCVPLCSEDVRLPSWDCPHPRRVEVLGKCCPEWVCGQGGGLGTQPLPAQGPQFSGLVSSLPPGVPCPEWSTAWGPCSTTCGLGMATRVSNQNRFCRLETQRRLCLSRPCPPSRGRSPQNSAF
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.