Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industrial Paper Wipes
Código de producto. 15770967
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15770967 38 x 36 cm 1 rollo
15750967 38 x 38 cm 2 rollos
15700977 22 x 36 cm 2 rollos
3 options
Código de producto. 15770967
Marca: Nordvlies 248007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Blue cleaning paper roll made from selected recycled raw materials, embossed in volume and glued in layers.
  • High absorption capacity of liquid substances, such as oil and water
  • High-performance paper
  • Nordic Swan Ecolabel and EU Ecolabel
  • Industrial, automotive manufacturing, food processing
Especificaciones
Tipo de producto Heavy-duty Wiper
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (métrico) 36 cm
Material Recycled Paper
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Blue
Desechables Single-use
Dimensiones (L x An) 38 x 36 cm
Cantidad de embalaje 1 Roll of 500 Wipes
Tela 3-ply
Esterilidad Non-sterile
Grosor (métrico) 3 x 20 g/m2
Características ecológicas Nordic Swan and EU Eco label