Learn More
Micronova™ Herramienta para lavado de ventanas
Código de producto. p-7146977 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Handle Type:
Conexión del mango ACME
Longitud (métrico):
45,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Handle Type Longitud (métrico) unitSize
15750109 Conexión del mango ACME 45,7 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15750109
Marca: Micronova™ QPWT18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fregona por un lado, escurridor por el otro; ideal para limpiar ventanas y otras superficies lisas
  • Un método sencillo y eficaz para limpiar ventanas y otras superficies lisas en entornos limpios y controlados
  • Las superficies dobles permiten al operador aplicar un agente de enjuague con la superficie de la fregona y, a continuación, girar la unidad para escurrir y conseguir un acabado sin rayas
  • Se acopla a la serie STA de mangos de plástico de longitud fija y extensibles
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Especificaciones
    Tipo de producto Squeegee Combination Tool
    Color-coded No
    Handle Type Conexión del mango ACME
    Esterilidad No estéril
    Esterilizables en autoclave Autoclavable
    Contenido y almacenamiento Store at ambient temperature. Rinse to remove disinfectant before autoclave or storage.
    Descripción Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination
    Desechables Reusable
    Para utilizar con (aplicación) Limpieza de ventanas, acero inoxidable, alfombrillas y otras superficies de salas limpias
    Para utilizar con (equipo) Mangos de acero inoxidable (SSU) y de plástico (STA)
    Incluye ACME handle connection
    Longitud (imperial) 18 in.
    Longitud (métrico) 45,7 cm
    Material Acero inoxidable, polietileno, polipropileno
    Anchura (imperial) 2.5 in.
    Anchura (métrico) 6.4 cm