Learn More
Wilm's Tumor 1 Rabbit, Clone: WT1/1434R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Wilm's Tumor 1 |
---|---|
Clon | WT1/1434R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921098
|
EnquireBio
7490-RBM4-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911098
|
EnquireBio
7490-RBM4-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Wilm's Tumor 1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
7490 | |
Recombinant human full-length WT1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
47-55kDa |
WT1/1434R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001185480 | |
WT1 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
K562 cells. Wilm s Tumor, mesothelioma or fetal kidney. |