Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco, cuello ancho
779.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Descripción
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un amplio cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello más ancho es más práctico para manejar polvos. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
- Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 133 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos y productos farmacéuticos higroscópicos; transporte y envío de muestras |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |