missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WHSC1 Antibody (CL1057) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30294757 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30294757 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30294757 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344041

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

WHSC1 Monoclonal antibody specifically detects WHSC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WHSC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL1057
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias de gen EC 2.1.1.43, FLJ23286, IL5 promoter REII region-binding protein, KIAA1090, MGC176638, MMSETNSD2Multiple myeloma SET domain-containing protein, multiple myeloma SET domain containing protein type III, nuclear receptor binding SET domain protein 2, Nuclear SET domain-containing protein 2, probable histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Protein trithorax-5, REIIBP, trithorax/ash1-related protein 5, TRX5, WHS, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of O96028, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7468
Reconstitución Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.