Learn More
Kimberly-Clark™ Paños en un rollo grande WypAll™
Descripción
- Para una resistencia y absorción excepcionales, elija los paños WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas L40 |
| Longitud (imperial) | 15,99 pulg. |
| Longitud (métrico) | 41 cm |
| Anchura (imperial) | 14.96 in |
| Anchura (métrico) | 320 mm |
| Material | Recrepado doble |
| Peso base | 6,65kg (14,63 libras) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 340 x 320 mm |
| Formato | Rollo grande |
| Mostrar más |