Learn More
Buerkle™ Bidones de polipropileno blanco con tapón de rosca
Código de producto. 11847852 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11847852 60 ml 1 PCS
15365607 12 mL cada uno
11837852 25 mL 1 PCS
11878272 90 ml cada uno
11857852 125 mL 1 PCS
11857792 250 mL 1 PCS
11867852 625 ml 1 PCS
15336438 1000 ml cada uno
8 options
Código de producto. 11847852
Marca: Buerkle™ 62140060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se vacía completamente sin retención de residuos. Los tubos de polipropileno de color blanco con tapón de rosca Buerkle™ no dejan pasar la luz, son esterilizables y resultan adecuados para su uso con productos alimenticios.
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.
  • Impermeable a la luz
  • Adecuado para su uso con productos alimenticios
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Cantidad 50/paq.
Peso (métrico) 0,5 kg
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 56 mm
Tipo de producto Tarro de almacenamiento
Diámetro (métrico) 41 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca