Learn More
Mutexil™ Tapas de pinza de protección blancas no tejidas.
Código de producto. 11725463
Change view
Click to view available options
Tamaño:
19 in.
20 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
11725463 19 in. paquete de 1000
11745473 20 in. paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11725463
Marca: Mutexil™ 3322060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Non-woven protective clip caps feature an encapsulated elastic headband in soft poly thread for worker comfort.
  • Polipropileno
  • Desechables
  • Estilo bouffant.
  • Plisado
  • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto Gorro protector
Tamaño 19 in.
Color Blanco
Desechables Single-use
Cantidad 1000/paq.