Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Código de producto. 12645636
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
260 x 225 mm
Tamaño de la unidad:
18 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12645636 260 x 225 mm 18 PCS
1 options
Código de producto. 12645636
Marca: Kimberly-Clark™ 1126
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Toallas secamanos blancas de 1 capa, de lujo, muy suaves. Incrementan higiene, comodidad y cuidados; dispensadas una por una, solo las toca cada usuario; ayudan a reducir los costes y el malgasto. Suministradas en caja resistente a salpicaduras para mostrador.
  • Toallas de mano ultra suaves, fuertes y absorbentes, Empaquetadas en elegantes cajas pop-up para dispensarlas sin esfuerzo
  • Cajas dispensadoras sin contacto selladas para una higiene óptima, Plegado intercalado: evitando que el papel se rasgue y hayan desperdicios
  • Caja para ser utilizada de forma independiente
  • Mejore su experiencia de aseo con Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano
Longitud (imperial) 18,56 in
Longitud (métrico) 260 mm
Anchura (imperial) 1.29 ft.
Anchura (métrico) 225 mm
Material Papel
Peso base 5,1 kg (11,22 libras)
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 260 x 225 mm
Formato Caja dispensadora
Para utilizar con (aplicación) Para usar en lugar de toallitas de algodón plegadas para secarse las manos rápida y cómodamente en el baño de una oficina o de un hotel que tenga una imagen de alta calidad.
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallitas de mano de acero inoxidable KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™
Cantidad de embalaje 18 cajas x 70 hojas
Tela 1 capas