Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™
Código de producto. p-8005243 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Formato:
Pliegue de 1/4
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12695606
Marca: Kimberly-Clark™ 7642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para limpiar el sellante de herramientas y cepillos. Sin silicona 100% y bajos en pelusa. Vendido en 1 rollo x 500 paños.
  • Excelentes para transporte, sector sanitario y fabricación.
  • Disponibles de forma plegada en bolsa de polietileno repelente al agua o como un rollo grande y perforado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para limpieza de selladores Kimtech
Longitud (imperial) 10.23 in.
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 10.23 in
Anchura (métrico) 26.5 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 400 x 500 mm
Formato Pliegue de 1/4
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de restos de sellador en herramientas y cepillos.
Cantidad de embalaje 500 paq.