Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas absorbentes Kimtech™
Código de producto. 12885213 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
380 x 320 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 12885213
Marca: Kimberly-Clark™ 7505
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Diseñadas para una gran resistencia, bajas en pelusa e idóneas para uso con productos químicos. Creadas específicamente para aplicaciones en que se usen disolventes, pinturas y tintas. En una bolsa hidrófuga a prueba de salpicaduras que ofrece un rápido acceso a toallas higiénicamente protegidas.
  • Diseñado para aplicaciones críticas asociadas a disolventes, tintas y pinturas
  • Idóneo para tareas de limpieza en que se necesita usar productos químicos y tener poca pelusa
  • Envueltas en una bolsa de polietileno repelente al agua y a prueba de salpicaduras
  • Producto compatible con el Dispensador de Paños WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla absorbente
Longitud (imperial) 13.77 in.
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 13.77 in
Anchura (métrico) 35.1 cm
Material Tela de celulosa de polipropileno no tejida
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 380 x 320 mm
Formato Plegado
Para utilizar con (aplicación) Para tareas de limpieza donde se requiere el uso de productos químicos o bajas concentraciones de pelusas
Cantidad de embalaje 1000/paq.
Tela 1 capas