Learn More
Whirl-Pak™ Bolsa para muestras Thio-Bag en posición vertical y con zona de escritura Whirl-Pak™
Tienda Whirl-Pak Productos
Descripción
La bolsa se mantiene en posición vertical por sí sola y contiene 10 mg de tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro de las muestras de agua.
- Un refuerzo especial en la parte inferior de la bolsa se aplana cuando se introduce agua en la bolsa, lo que permite que se mantenga en posición vertical por sí sola.
- No se necesita ninguna gradilla ni soporte para mantenerla en posición vertical.
- Olvídese de lavar y esterilizar frascos de vidrio y desechar los costosos viales.
- Estéril e irrompible
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Cinta y cable |
| Color | Clear |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de llenado | 10 oz. |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 100/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Mostrar más |