Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas de PE Whirl-Pak™ Thio-Bag™ para muestreo de agua clorada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11740334 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
Longitud (imperial):
7 in
9 in
Capacidad (imperial):
4 oz
18 oz
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Grosor (imperial) Longitud (imperial) Capacidad (imperial) unitSize
11740334 2,5 mil 9 in 18 oz 100 PCS
11767944 2,25 mil 7 in 4 oz 100 PCS
30286577 2,25 mil 7 in 4 oz paquete de 1000
3 options
Código de producto. 11740334
Marca: Whirl-Pak™ B01254WA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el muestreo de agua potable, agua de piscina, efluentes y residuos industriales
Ideales para el muestreo de agua potable, agua de piscina, efluentes y residuos industriales
Bolsas estériles irrompibles para recoger y declorar muestras de agua y aguas residuales para su examen bacteriológico de conformidad con los requisitos de la EPA y la APHA.
  • Eliminación económica y sencilla
  • La bolsa de 118 ml contiene una píldora no tóxica y no nutritiva impregnada con 10 mg de tiosulfato sódico y tiene una línea de llenado de 100 ml
  • La bolsa de 532 ml contiene una píldora de 25 mg de tiosulfato sódico y tiene una línea de llenado de 300 ml
Especificaciones
Descripción Bolsas estándar Whirl-Pak Thio-Bag
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 18 oz
Capacidad (métrico) 532 ml
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Clear
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de agua clorada
Incluye Contiene una píldora de 25 mg de tiosulfato sódico.
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,064 mm
Volumen de llenado 18 oz.
Sin látex Sí
N.° por paquete 100/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 100/Paq.
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) de 82 °C
Grosor (imperial) 2,5 mil
Dimensiones (L x An) 23 x 11,5 cm
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,5 cm
Tipo de producto Liquid Sample Bag