Learn More
Nasco Bolsas para muestreo de superficies ambientales con Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
Tienda Whirl-Pak Productos
Descripción
Práctico recogedor de muestras con esponja absorbente estéril en una bolsa estéril Whirl-Pak
- Diseñado para probar superficies de trabajo y equipos en busca de Salmonella, Listeria y otros patógenos transmitidos por los alimentos
- La «Dry Speci-Sponge» mide 3,8 × 7,6 × 1,6 cm; no tratada previamente con bactericida
- Simplemente añada diluyente, limpie la superficie de prueba y devuelva la esponja a su bolsa de 532 ml
- A continuación, la muestra autocontenida puede enviarse para su análisis
- La esponja limpiará un área grande; las pestañas a prueba de pinchazos de la bolsa reducen el daño a la muestra
- El área de escritura blanca permite un etiquetado e identificación sencillos
Información de órdenes
Disponible con o sin guante estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con Dry Sponge y guante |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Tape and Wire |
| Color | Clear with White Block |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Para superficies ambientales |
| Incluye | Esponja seca y guante |
| Material | Polyethylene |
| Esterilidad | Sterile |
| Volumen de llenado | 18 oz. |
| Mostrar más |