Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras de tamaño gigante Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11741796 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
38 x 25,4 cm (15 x 10 pulg.)
50,8 x 25,4 cm
50,8 x 38 cm
Capacidad (imperial):
92 oz
123 oz
184 oz
Capacidad (métrico):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 100
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) unitSize
11741796 50,8 x 25,4 cm 123 oz 3637 ml 250 PCS
11731796 38 x 25,4 cm (15 x 10 pulg.) 92 oz 2721 ml paquete de 250
11751796 50,8 x 38 cm 184 oz 5441 ml paquete de 100
3 options
Código de producto. 11741796
Marca: Whirl-Pak™ B01446WA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bolsas extragrandes admiten muestras grandes y eliminan la necesidad de dividir la muestra en partes más pequeñas.
Las bolsas extragrandes admiten muestras grandes y eliminan la necesidad de dividir la muestra en partes más pequeñas.
  • La lengüeta de cierre tiene un alambre redondo y uno plano para garantizar que la bolsa esté bien cerrada
  • Doble la pestaña con firmeza de 4 a 5 veces al cerrarla
  • Las mediciones de volumen son aproximadas
  • La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras
  • El acabado similar al papel elimina las manchas de tinta y proporciona una superficie para cualquier instrumento de escritura
  • Esterilizadas
Nota
  • No debe usarse a temperaturas superiores a 82 °C.
  • Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 123 oz
Capacidad (métrico) 3637 ml
Tipo de tapón Pestaña de cierre
Color Clear
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Admite muestras de gran tamaño y evita tener que dividirlas en partes más pequeñas
Incluye Blanco, tira de escritura
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,102 mm
Volumen de llenado 123 oz.
Sin látex Sí
N.° por paquete 250/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 250/Paq.
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +82°C
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 50,8 x 25,4 cm
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25,4 cm
Tipo de producto Bolsa para muestras de tamaño gigante