Learn More
DWK Life Sciences Trituradores de tejido Potter-Elvehjem
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
Marca: DWK Life Sciences 358013
469.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
Elija trituradoras con o sin revestimiento de seguridad de plástico
- Fabricados con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos Wheaton-33™.
- Piezas intercambiables
- La varilla de acero inoxidable se puede insertar en un agitador de varilla eléctrico
- El fondo de la mano de mortero de PTFE se ajusta exactamente al fondo del tubo; el espacio libre es aproximadamente de 0,1 a 0,15 mm
- El revestimiento de plástico transparente de las trituradoras de tejido Safe-Grind™ protege el mortero frente a arañazos, mejora el agarre y contiene el homogeneizado en caso de rotura del tubo
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones de la varilla, 6 mm de diámetro
Especificaciones
0,004/0,006 pulg | |
Sí | |
6,3mm | |
55mL | |
Trituradora de tejido | |
10,4 in | |
266mm | |
130mm | |
30mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Entre 0,1 y 0,15mm | |
0,25 in | |
1,85 oz | |
Vidrio con revestimiento de plástico | |
Preparación de homogeneizados de tejidos | |
Revestimiento de plástico | |
5,11 in | |
1,18 in | |
55 ml |