Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™
Código de producto. 12477391 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. 12477391
Marca: DWK Life Sciences W209916
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Buena resistencia a los productos químicos inorgánicos
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,3 in
Incluye Tapón de rosca
Material Poliestireno
Color del tapón Blanco
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 3,8 in
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 85 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave