Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: con tapón de PP blanco con revestimiento de espuma de PE y exterior de PTFE
Código de producto. 10663533 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10663533 60 ml paquete de 48
10264682 30 mL paquete de 48
10552383 125 ml paquete de 24
10475052 250 ml paquete de 24
10709674 500 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10663533 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216972
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,6 in
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Storage Bottle
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 42 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca