Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: con tapón de PP blanco con revestimiento de espuma de PE y exterior de PTFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | USP tipo III |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |