Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: con tapón de PP blanco con revestimiento de espuma de PE y exterior de PTFE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 129 mm |
| Tipo de producto | Storage Bottle |
| Altura (imperial) | 5 in |
| Revestimiento del tapón | PTFE/polietileno |
| Mostrar más |