Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Código de producto. 12339879 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
12339879 30 mL 432/pk. paquete de 432
10021382 30 mL 48/Pk. paquete de 48
10275352 60 mL 48/Pk. paquete de 48
12349879 60 mL 288/Pk. paquete de 288
12359879 125 mL 144/Pk. paquete de 144
10284632 125 ml 24/Pk. paquete de 24
10643533 250 mL 24/Pk. paquete de 24
12369879 250 mL 96/Pk. paquete de 96
10163532 500 mL 24/Pk. paquete de 24
12379879 500 mL 48/Pk. paquete de 48
10 options
Código de producto. 12339879
Marca: DWK Life Sciences W216982
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,3 in
Material De cristal
Cantidad 432/pk.
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 2,7 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca