Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Código de producto. 10163532 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10163532 500 mL 24/Pk. paquete de 24
10021382 30 mL 48/Pk. paquete de 48
12339879 30 mL 432/pk. paquete de 432
10275352 60 mL 48/Pk. paquete de 48
12349879 60 mL 288/Pk. paquete de 288
12359879 125 mL 144/Pk. paquete de 144
10284632 125 ml 24/Pk. paquete de 24
10643533 250 mL 24/Pk. paquete de 24
12369879 250 mL 96/Pk. paquete de 96
12379879 500 mL 48/Pk. paquete de 48
10 options
Código de producto. 10163532
Marca: DWK Life Sciences W216970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material De cristal
Cantidad 24/Pk.
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 147 mm
Tipo de producto Frasco con tapón
Altura (imperial) 5,7 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí