Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Con tapón fenólico negro y revestimiento de Poly-Seal
Código de producto. p-4902647 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Cantidad:
432/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10683533 30 mL 48/caja paquete de 48
12389879 30 mL 432/caja paquete de 432
10709864 60 mL 48/caja paquete de 48
12399879 60 mL 432/caja paquete de 288
4 options
Código de producto. 10683533
Marca: DWK Life Sciences W216976
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
  • Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,3 in
Material De cristal
Cantidad 48/caja
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 2,7 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca