Learn More
DWK Life Sciences Frascos de pared recta transparentes sin tapones Wheaton™
Código de producto. p-3138443 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12309829 60 mL 53-400 mm paquete de 144
12319829 125 mL 58-400 mm paquete de 24
10676975 250 mL 70-400 mm paquete de 24
12339829 500 mL 89-400 mm paquete de 12
12349829 1000 mL 89-400 mm paquete de 12
5 options
Código de producto. 12309829
Marca: DWK Life Sciences W216919
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
  • Las bocas anchas proporcionan un fácil acceso a los contenidos al utilizar cucharas o espátulas
  • Los tapones resistentes a productos químicos cumplen las normativas de la EPA y la FDA
  • Disponible en cajas de cartón prácticas particionadas o Valu-Bulk™
  • Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y
  • etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 48 mm
Altura (imperial) 1,8 in
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca