Learn More
DWK Life Sciences Tarros de pared recta transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
Excelentes para el almacenamiento de muestras y materiales secos, visibles a través del vidrio sodocálcico transparente de Tipo III
- Las bocas anchas proporcionan un fácil acceso a los contenidos al utilizar cucharas o espátulas
Cada caja de frascos en paquetes prácticos incluye etiquetas de comunicación de peligros para la identificación adecuada del contenido y etiquetas a prueba de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o almacenamiento a largo plazo
Información de órdenes
Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear-USP Type III soda-lime glass
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 3,74 in |
| Material | De cristal |
| Envase | Paquete práctico |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Altura (imperial) | 6,69 in |
| Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
| Mostrar más |