Learn More
DWK Life Sciences Frascos ámbar de boca ancha con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PP
66.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
69.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21976" para aplicar la oferta.
69.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
2 oz, 60 ml
30 ml (1 oz)
32 oz, 1000 ml
4 oz, 125 ml
500 ml (16 oz)
8 oz, 250 ml
Diámetro (imperial):
1,45 in
1,73 in
2,12 in
2,59 in
3,14 in
3,89 in
Altura (imperial):
2,63 in
3,03 in
3,81 in
4,76 in
5,82 in
7,08 in
Descripción
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles
- Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
- Permite eliminar fácilmente el contenido
Especificaciones
Capacidad | 8 oz, 250 ml |
Revestimiento del tapón | PTFE/polipropileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 45-400 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 66 mm |
Altura (imperial) | 4,76 in |
Altura (métrico) | 121 mm |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Tipo de producto | Frasco de boca ancha con tapón |