Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ con tapón de PP blanco con revestimiento de espuma de polietileno y recubrimiento de PTFE
Código de producto. p-4908480 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10326472 30 ml 33-400 mm paquete de 48
10298123 60 mL 38-400 mm paquete de 48
12319899 125 mL 48-400 mm paquete de 24
10445805 250 mL 58-400 mm paquete de 24
12329899 500 mL 70-400 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10326472 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W217000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso como frascos de muestras
Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,33 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Frasco con tapón
Altura (imperial) 2,75 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí