Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Código de producto. p-4908479 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10063823 30 mL 33-400 mm paquete de 48
12369889 60 mL 38-400 mm paquete de 48
12379889 125 ml 48-400 mm paquete de 24
12389889 250 mL 58-400 mm paquete de 24
12399889 500 mL 70-400 mm paquete de 24
5 options
Código de producto. 10063823
Marca: DWK Life Sciences W216995
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para su uso como frascos de muestras
  • Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
  • Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,33 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 2,75 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca