Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 230
Proporcionan un rendimiento fiable para aplicaciones de laboratorio industrial no esenciales y de laboratorio de estudiantes.
Marca: Cytiva 5230-110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Retiene las partículas gruesas.
- Hecho de celulosa
- Superficie crepada para una filtración rápida de partículas gruesas
- Retención de partículas: 25-30 μm
- Grosor: 0,40mm
No debe utilizarse para el análisis de nitrógeno kjeldahl
Especificaciones
Circulares | |
25-30 μm | |
230 | |
0,4 mm | |
11 cm |
Celulosa | |
Química del aceite | |
Grueso | |
4,3 in |