Learn More
Cytiva Whatman™ Papel filtro cualitativo: circular plegado grado 2555
½
Mantiene el caudal con contacto reducido entre el filtro y el embudo. Los círculos plegados de grado 2555½ Whatman™ son papeles de filtro de medio a rápido que se utilizan para la filtración de purés para la determinación de extractos en malta y mostos y para la eliminación de dióxido de carbono de la cerveza.
42.10€ - 60.20€
Especificaciones
Formato | Círculo preplegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 12 μm |
Velocidad de filtración | Aprox. 55 s |
Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro medio rápido utilizado para la filtración de la masa para la determinación del extracto en malt y mosto y para la eliminación del dióxido de carbono de la cerveza. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11318884
|
Cytiva
10313947 |
185 mm | 12 μm |
42.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11328884
|
Cytiva
10313951 |
240 mm | 12 μm |
49.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10559402
|
Cytiva
10313953 |
320 mm | 7-12 μm |
60.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Un papel de filtro estándar para precipitados finos.- La mayor área de superficie de filtro aumenta la capacidad de carga total y disminuye el tiempo de filtración general.
- El contacto reducido entre el filtro y el embudo mantiene el caudal.
- Se ha eliminado la necesidad de plegar círculos de filtro en cuadrantes para que encajen en embudos cónicos por lo que se ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples.
- Los filtros preplegados tienen las mismas propiedades técnicas que los círculos de filtro correspondientes.
- Los filtros de celulosa se emplean en técnicas de análisis cualitativo para determinar e identificar materiales.
- Los filtros cualitativos preplegados proporcionan un caudal mejorado y mayor capacidad de carga en comparación con los filtros plegados en cuadrantes equivalentes.
Especificaciones
Círculo preplegado | |
12 μm | |
Papel de filtro medio rápido utilizado para la filtración de la masa para la determinación del extracto en malt y mosto y para la eliminación del dióxido de carbono de la cerveza. | |
170 μm |
Celulosa | |
Aprox. 55 s | |
Grado 2555 ½ | |
Papel filtro para análisis cualitativo |