Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de 25 mm: Estériles
Purifican soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc de 25 mm tienen carcasas de polipropileno con entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho.
Marca: Cytiva 6780-2502
103.46 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Descripción
- Fabricado en polipropileno sin pigmentos
- Membrana de polietersulfona (PES) para filtrar soluciones acuosas.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Volumen de retención bajo
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Para la filtración de soluciones acuosas | |
Polipropileno sin pigmentos | |
Luer macho | |
Paquete de 50 | |
Hasta 100 ml |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
< 0,1 ml | |
Luer Lock hembra | |
5.2 bar | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |