Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 13 mm
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 13 mm Whatman™ Puradisc se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
Marca:  Cytiva 6775-1304
145.84 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10055120
  • 168.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman Puradisc ™ de 13 mm se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
  • Excelente resistencia a todos los disolventes orgánicos
  • Filtros de polipropileno
  • Entrada Luer Lock hembra
  • Salida Luer macho
  • No estériles
  • Esterilizable en autoclave
  • Para muestras de hasta 10 ml
  • Área de filtro: 1,3cm2
  • Volumen de retención (con purga de aire) de ≤25μ l.
No se recomienda para muestras biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 13 mm, con punta de tubo, 0,45 μ m, no estéril (50 unidades)
0,45 μm
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
16,3 x 19,8 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
≤ 25 μl
Punta del tubo
Luer macho
50 piezas
Hasta 10 ml
13 mm