Learn More
Cytiva Dispensadores de rollo de indicadores de pH
Código de producto. 11350674
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 1 a 11
De 1 a 14
De 6,4 a 8
De 8 a 10
Desde 0,5 hasta 5,5
Desde 4 hasta 7
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11350674 Desde 4 hasta 7 cada uno
11340674 Desde 0,5 hasta 5,5 1 PCS
11360674 De 6,4 a 8 cada uno
11330674 De 1 a 14 1 PCS
10052251 De 1 a 11 cada uno
11370674 De 8 a 10 cada uno
6 options
Código de producto. 11350674
Marca: Cytiva 2600102A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una determinación rápida de valores de pH. Los dispensadores de rollo de indicadores de pH SR Whatman™ están disponibles tanto en intervalo completo como estrecho.
se usa para la determinación rápida de valores de pH
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de pH Desde 4 hasta 7
Formato Bobina
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de pH de rutina
Tipo Dispensador de indicador de pH